Merck
51759
Millipore
Rapid Enterococci ChromoSelect Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Enterococci Rapid ChromoSelect Agar
NACRES:
NA.85
無菌性
non-sterile
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
chromogenic mixture, 0.06 g/L
disodium hydrogen phosphate, 1.25 g/L
peptone special, 10 g/L
polysorbate 80, 2 g/L
sodium azide, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
不純物
sodium azide
最終pH
7.5±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Staphylococcus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
Rapid Enterococci ChromoSelect Agar is used for rapid and easy identification and differentiation of Enterococci from water samples. It contains chromogenic substrate, which aids in the detection of Enterococci from water samples.
調製ノート
Suspend 33.6 g in 1 litre distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 1 bar pressure (121°C) for 15 minutes. Cool to 50 °C and pour into sterile petri plates.
その他情報
Medium for the assay of water for Enterococci
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PDSCL
毒物
JAN Code
51759-100G-F:4.548173331768E12
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
資料
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
テクニカルサービス連絡先