Merck
61749
Millipore
ラウリル硫酸培養液
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Lauryl Casein peptone Broth
Beilstein:
1710530
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.74
認証
according to GB 4789.3-2016
according to ISO 4831:2006
according to ISO
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
casein peptone, 20 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L
lactose, 5 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
適合性
selective for Enterobacter spp.
selective for Escherichia coli
selective for Salmonella spp.
selective for coliforms
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15)
InChI Key
MOTZDAYCYVMXPC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Lauryl sulfate Broth (LSB) is a selective media, assortedly used for coliform determination. LSB serves to examine the quality of water, dairy products and foodstuffs.
アプリケーション
Lauryl sulfate Broth has been used for E.coli determination.
Selective medium acc. to Mallmann and Darby (1941) for the presumptive testing for coliform and their selective enrichment in the examination of water, dairy products and food.
Recommended by the "Schweizerisches Lebensmittelbuch" 5th ed., chapter 56A.
The difference to Cat. No. 17349 is that Casein Peptone is used (instead of Tryptose)
調製ノート
Dissolve 35.6 g in 1 litre distilled water. Distribute to convenient flasks. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先