Merck
68061
Sigma-Aldrich
嫌気雰囲気生成バッグ
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
嫌気性生物ガス発生バッグ
NACRES:
NB.22
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
microbiology
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z186740Z279080HS1002C
Sigma-Aldrich
68061
嫌気雰囲気生成バッグ
ガスバッグ capacity, 1 gal
Z186740
ガスバッグ
Tedlar® gas sampling bag on/off, capacity, 1.6 L
Z279080
Tedlar® gas sampling bag
Autoclave disposal bags H × W × thickness 810 mm × 610 mm × 2.0 mm, transparent polypropylene (with blue biohazard labeling )
HS1002C
Autoclave disposal bags
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
アプリケーション
この嫌気性雰囲気生成バッグは極めて革新的な製品であり、嫌気性生物の増殖に最適な条件を安全かつスピーディに作成するようデザインされています。水を添加しないため、水素イオンが生成されず、触媒も必要ありません。嫌気性雰囲気は30分以内に完成します。
包装
各箱には、アルミホイルで個包装された小袋が10個入っています。この製品では、2.5リットルの容器に小袋1つを使用するようにデザインされています(製品番号28029)。
その他情報
この製品はR&D;用途専用であり、IVDを目的としたものではありません。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
Imen Nouioui et al.
Microorganisms, 8(10) (2020-10-07)
Strains 335427T and 234509T, isolated from two 76-year-old patients with chronic pulmonary diseases, were the subject of polyphasic taxonomic studies and comparative genomic analyses for virulence factors. The 16 rRNA gene sequence similarity between strains 335427T and 234509T and their
Weina Wang et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 50(7), 651-657 (2018-06-15)
Ischemia/reperfusion (I/R) is a major cause of acute kidney injury (AKI), along with delayed graft function, which can trigger chronic kidney injury by stimulating epithelial to mesenchymal transition (EMT) in the kidney canaliculus. Sphingosine 1-phosphate receptor 1 (S1P1) is a
資料
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterillized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
テクニカルサービス連絡先