Merck
68879
Millipore
Phenolphthalein phosphate agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NA.85
形状
powder
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
beef extract, 3 g/L
peptic digest of animal tissure, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium phenolphthalein phosphate, 0.012 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.4±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
Recommended for identification of phosphatase positive colonies of Staphylococcus aureus.
調製ノート
Suspend 28 g of Phenolphthalein Phosphate Agar in 1000 ml of distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
資料
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
テクニカルサービス連絡先