Merck
81612
ポリ(スチレンスルホン酸ナトリウム塩)
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 77,000
別名:
ポリ(スチレンスルホン酸ナトリウム)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
250 MG
¥25,900
¥25,900
出荷予定日2026年2月09日詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mp ~82800, Mw ~77400
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
format
neat
storage temp.
2-8°C
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
816098160781604
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard, for GPC
grade
analytical standard, for GPC
grade
analytical standard, for GPC
grade
analytical standard, for GPC
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
81612-BULK: + 81612-VAR: + 81612-250MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)