certified reference material
TraceCERT®
品質水準
品質
24 components in tert-Butyl methyl ether
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
法的情報
アナライト
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-27.4 °F
引火点(℃)
-33.0 °C
適用法令
FSL
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
ISHL Indicated Name
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ISHL Notified Names
名称等を通知すべき危険物及び有害物
JAN Code
89131-5ML:
89131-5ML-PW:
89131-BULK:
89131-VAR:
89131-2ML-PW:
89131-2ML:
試験成績書(COA)
資料
MoCRA brings the most significant changes to US cosmetic regulations in 80 years, requiring companies to monitor FDA updates and adopt new compliance policies.
プロトコル
IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.