Merck
89916
Millipore
Modified Lauryl Sulfate Tryptose Broth acc.to ISO/TS 22964
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
Lauryl Sulfate Tryptose Broth, modified, mLST
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥28,100
¥28,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥28,100
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥28,100
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
認証
according to GB 4789.40-2016
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
dipotassium phosphate, 2.75 g/L
enzymatic digest of plants and animal tissue, 20 g/L
lactose, 5 g/L
lauryl sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2.75 g/L
sodium chloride, 34 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
sample preparation
water monitoring
microbiology
適合性
selective for Cronobacter spp.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
173496952751228
agency
according to GB 4789.40-2016
agency
according to ISO 4831:2006, according to ISO 7251:2005
agency
according to ISO 6888-3:2003
agency
according to ISO 10273:2017, according to ISO 21871:2006
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
selective for Cronobacter spp.
suitability
selective for Enterobacter spp., selective for Escherichia coli, selective for Salmonella spp., selective for coliforms
suitability
Staphylococcus spp.
suitability
nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
dipotassium phosphate, 2.75 g/L , lactose, 5 g/L , monopotassium phosphate, 2.75 g/L , enzymatic digest of plants and animal tissue, 20 g/L , sodium chloride, 34 g/L , lauryl sulfate, 0.1 g/L
composition
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L , lactose, 5 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , tryptose, 20 g/L
composition
beef extract, 5.0 g/L , casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L , glycine, 1.2 g/L , lithium chloride, 5.0 g/L , mannitol, 20.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , sodium pyruvate, 3.0 g/L , yeast extract, 5.0 KBE/mL
composition
casein peptone, 17 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 2.5 g/L , glucose, 2.5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , soya peptone, 3 g/L
アプリケーション
改質ラウリル硫酸トリプトースブロスは、牛乳および乳製品からのEnterobacter sakazakiiの選択的増菌培地としてISO委員会から推奨されています。
調製ノート
Dissolve 64.6 grams in 1000 ml distilled water. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 50°C and aseptically add rehydrated contents of 1 vial of Vancomycin Supplement (Cat. No. 75423). Mix well and distribute in tubes as desired so as to obtain final concentration of 10μg of vancomycin per ml of the medium.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
89916-VAR:
89916-500G:
89916-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)