Merck
A5006
Sigma-Aldrich
L-アルギニン
≥98%
別名:
(S)-2-アミノ-5-グアニジノペンタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
174.20
Beilstein:
1725413
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-アルギニン, reagent grade, ≥98%
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
cell analysis
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI Key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-アルギニンは、非酵素的(酵素の働きによらない)糖新生の研究に使用されています。また、心筋梗塞のあるラットの腎臓障害および肝臓障害に及ぼすL-アルギニン補給の効果を研究するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-アルギニンは、二塩基性の準必須アミノ酸です。これは、クレアチニンの前駆体として機能し、大部分の食物性タンパク質の天然成分です。
一酸化窒素シンターゼの基質で、シトルリンと一酸化窒素(NO)に転換されます。一酸化窒素依存的な機序によってインスリンの放出を誘導します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(℃)
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Nonenzymatic gluconeogenesis-like formation of
fructose 1,6-bisphosphate in ice
Christoph B. Messner
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 7403-7407 (2017)
Aerobic training and L-arginine supplement attenuates myocardial infarction-induced kidney and liver injury in rats via reduces oxidative stress
Kamal Ranjbar
Indian Heart Journal (2017)
J.P.F. D'Mello
Amino Acids in Human Nutrition and Health (2012)
Krishnan Suresh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 5474-5479 (2010-08-21)
A new series of 3-(benzylideneamino)-2-phenylquinazoline-4(3H)-ones were prepared through Schiff base formation of 3-amino-2-phenyl quinazoline-4(3)H-one with various substituted carbonyl compounds. Their chemical structures were elucidated by spectral studies. Cytotoxicity and antiviral activity were evaluated against herpes simplex virus-1 (KOS), herpes simplex
Palaniraja Thandapani et al.
Molecular cell, 50(5), 613-623 (2013-06-12)
Motifs rich in arginines and glycines were recognized several decades ago to play functional roles and were termed glycine-arginine-rich (GAR) domains and/or RGG boxes. We review here the evolving functions of the RGG box along with several sequence variations that
資料
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.