Merck
C9595
Millipore
Chapman Stone Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NA.85
形状
powder
品質水準
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
Staphylococcus spp.
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
701936356768879
vibrant-m
C9595
Chapman Stone Agar
vibrant-m
70193
Staphylococcus Agar
vibrant-m
63567
Mannitol Salt Phenol Red Agar
vibrant-m
68879
Phenolphthalein phosphate agar
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Staphylococcus spp.
suitability
slightly selective and differential for Staphylococcus spp.
suitability
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
suitability
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
application(s)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
アプリケーション
Recommended for the selective isolation of Staphylococci causing food poisoning.
構成
Ingredients (g/L):
Casein enzymic hydrolysate, 10.00
Yeast extract, 2.50
Gelatin, 30.00
D-Mannitol, 10.00
Sodium chloride, 55.00
Ammonium sulphate, 75.00
Dipotassium phosphate, 5.00
Agar, 15.00
調製ノート
Suspend 20.25 grams of Chapman Stone Agar in100 mls of distilled water. Boil to dissolve the mediumcompletely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure(121 °C) for 15 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先