スキップする
CRM041
クロ VI - 土壌
certified reference material
別名:
Soil matrix CRM, chromium
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of ~30 g
manufacturer/tradename
RTC CRM041-030
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
CRM041-30G:4548173367262
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. 안녕하세요. 크롬 CRM certi 농도가 얼마인지 궁금해서 문의드립니다.
    1 回答
    1. The Chromium VI content is reported on the lot-specific Certificate of Analysis. Recent lots have tested at 170 - 180 mg/kg with an acceptance range of 134 - 213 mg/kg.
      See the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/rtc/CRM041_LRAD5682.pdf