Merck
F0040020
Fenbendazole impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
Methyl (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Empirical Formula (Hill Notation):
C9H8ClN3O2
CAS番号:
分子量:
225.63
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
API family
fenbendazole
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
InChI key
VLEJNRYXCWJNPA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1269425F0040010F0040000
vibrant-m
F0040020
Fenbendazole impurity B
USP
USP
1269425
Fenbendazole Related Compound B
Fenbendazole impurity A European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0040010
カルベンダジム
Fenbendazole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0040000
フェンベンダゾール
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
fenbendazole
API family
fenbendazole
API family
fenbendazole
API family
fenbendazole
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fenbendazole impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先