Merck
NIST764A
Magnetic susceptibility standard - platinum cylinder
ログインto View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 3 mm dia. x 3.42 L
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
general analytical
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
NIST762NIST1917NIST1223
Magnetic moment standard - nickel disk NIST® SRM® 762
NIST762
Magnetic moment standard - nickel disk
vibrant-m
NIST1917
Mercury porosimetry standard
Chromium steel NIST® SRM® 1223
NIST1223
Chromium steel
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
-
packaging
pkg of 3 mm dia. x 3.42 L
packaging
pkg of 6 mm dia
packaging
pkg of 10 g
packaging
pkg of disk
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration of magnetometers (such as vibrating sample magnetometers) used in the measurement of the magnetic properties of materials. SRM 764a consists of a platinum (Pt) cylinder with a nominal diameter of 3 mm, a nominal length of 3.42 mm, and a nominal mass of 620 mg. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 764A_cert
SRM 764A_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Platinum (Pt)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先