Merck
PHR1556
Supelco
4-メチル-2-ペンタノン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
MIBK, イソブチルメチルケトン, イソプロピルアセトン, メチルイソブチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 1.2 ML
¥13,900
¥13,900
出荷予定日2025年4月09日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 1.2 ML
¥13,900
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
605399
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥13,900
出荷予定日2025年4月09日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1430203
蒸気密度
3.5 (vs air)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
包装
ampule of 3x1.2 mL each
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理目的の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
Methyl Isobutyl Ketone may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by chromatography techniques.[1][2]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9508 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1556-1.2ML-PW:
PHR1556-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Some applications of state-of-the-art capillary gas chromatography in the pharmaceutical industry
Sandra P, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21(9-10), 662-671 (2002)
Screening methods for impurities in multi-sourced fluoxetine hydrochloride drug substances and formulations
Wirth DD, et al.
Chromatographia, 46(9-10), 511-511 (1997)
Vincent W Chen et al.
Optics express, 22(10), 12316-12326 (2014-06-13)
Cuboid-shaped organic microcavities containing a pyrromethene laser dye and supported upon a photonic crystal have been investigated as an approach to reducing the lasing threshold of the cavities. Multiphoton lithography facilitated fabrication of the cuboid cavities directly on the substrate
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of
Andrew W Owen et al.
Analytica chimica acta, 849, 12-18 (2014-10-11)
A specially designed thermal vaporiser was used with a process mass spectrometer designed for gas analysis to monitor the esterification of butan-1-ol and acetic anhydride. The reaction was conducted at two scales: in a 150 mL flask and a 1L