PHR2080
ピランテルパモ酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1-メチル-2-(2-[2-チエニル]エテニル)-1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン化合物 4,4′-メチレンビス(3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸), ピランテル エンボナート
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000402
traceable to USP 1584003
APIファミリー
pyrantel
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCCN=C1\C=C\c2cccs2.OC(=O)c3cc4ccccc4c(Cc5c(O)c(cc6ccccc56)C(O)=O)c3O
InChI
1S/C23H16O6.C11H14N2S/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-13-8-3-7-12-11(13)6-5-10-4-2-9-14-10/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2,4-6,9H,3,7-8H2,1H3/b;6-5+
InChI Key
AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2080-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック