Merck
PHR2633
Supelco
Milbemycin oxime
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥42,300
¥42,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥42,300
About This Item
CAS Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥42,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001893
traceable to USP 1443806
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
milbemycin
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C32H45NO7.C31H43NO7/c1-6-27-21(4)12-13-31(40-27)17-25-16-24(39-31)11-10-20(3)14-19(2)8-7-9-23-18-37-29-28(33-36)22(5)15-26(30(34)38-25)32(23,29)35;1-18-7-6-8-23-17-36-28-27(32-35)21(4)14-26(31(23,28)34)29(33)37-25-15-24(10-9-19(2)13-18)39-30(16-25)12-11-20(3)22(5)38-30/h7-10,15,19,21,24-27,29,35-36H,6,11-14,16-18H2,1-5H3;6-9,14,18,20,22,24-26,28,34-35H,10-13,15-17H2,1-5H3/b8-7+,20-10+,23-9+,33-28-;7-6+,19-9+,23-8+,32-27-/t19-,21-,24+,25-,26-,27+,29+,31+,32+;18-,20-,22+,24+,25-,26-,28+,30-,31+/m00/s1
InChI Key
CKVMAPHTVCTEMM-ALPQRHTBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
PHR2488PHR3200PHR2687
Milbemycin oxime certified reference material, pharmaceutical secondary standard
PHR2633
Milbemycin oxime
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001893
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000638, traceable to USP 1481000
agency
traceable to USP 1377508
agency
traceable to Ph. Eur. S1400000, traceable to USP 1623003
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
milbemycin
API family
oxacillin
API family
meclocycline
API family
streptomycin
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2633-500MG:
試験成績書(COA)