安全性情報
PHR2961
Supelco
Praziquantel Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
別名:
(11bRS)-2-Benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
40 MG
¥70,700
¥70,700
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
サイズを選択してください
表示を変更する
40 MG
¥70,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18N2O2
CAS番号:
分子量:
306.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥70,700
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1554658
APIファミリー
praziquantel
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 40 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N21C(CN(CC2=O)C(=O)c4ccccc4)c3c(cccc3)CC1
InChI
1S/C19H18N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h1-9,17H,10-13H2
InChI Key
XEYCCEDRIDKXEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2961-40MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)