Merck
S1679
塩化ナトリウム
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
500 G
¥14,900
1 KG
¥28,500
5 KG
¥58,000
¥14,900
本日発送予定詳細
バルクの問い合わせ
この商品について
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
99.0-100.5%
Form:
solid
Solubility:
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Level
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
SMILES string
[Na+].[Cl-]
agency
meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of Ph. Eur., meets analytical specifications of USP
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
assay
99.0-100.5%
form
solid
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
loss
≤0.5% loss on drying
pH
7
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
PHR132116138041.16224
Sodium chloride Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1321
Sodium chloride
Sodium chloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1613804
Sodium chloride
Sodium chloride EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.16224
Sodium chloride
form
solid
form
-
form
-
form
solid
assay
99.0-100.5%
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
-
solubility
-
solubility
358 g/L
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
500
pH
7
pH
-
pH
6.7-7.3
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
vapor pressure
-
vapor pressure
1 mmHg ( 865 °C)
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
Application
  • 日本の社員食堂で提供される昼食から摂取される Na および K と、高血圧予防のための低 Na/K 調味料および乳製品を用いた、食生活における Na/K 比の改善効果:この研究では、社員食堂の食事から摂取されるナトリウムとカリウムの量を調査し、高血圧リスクを軽減するための食事バランス改善における減塩調味料と高カリウム調味料の有効性を調査しています(Okuda et al., 2024)。
Other Notes
塩化ナトリウム製品を簡単に比較検討できる塩化ナトリウム規格表をご参照ください。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
S1679-25KG: + S1679-CH: + S1679-BULK: + S1679-5KG: + 2019095: + S1679-VAR: + S1679-32KG: + S1679-500G: + S1679-1KG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Laurent Dortet et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2359-2364 (2014-04-25)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates, particularly those that produce carbapenemases, are increasingly reported worldwide. The biochemically based Carba NP test, extensively validated for the detection of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp., has been modified to detect carbapenemase production in
Alexander W Wyatt et al.
Genome biology, 15(8), 426-426 (2014-08-27)
Genomic analyses of hundreds of prostate tumors have defined a diverse landscape of mutations and genome rearrangements, but the transcriptomic effect of this complexity is less well understood, particularly at the individual tumor level. We selected a cohort of 25
Koji Tanaka et al.
Nature communications, 6, 6337-6337 (2015-02-27)
Pore-forming toxins (PFT) are water-soluble proteins that possess the remarkable ability to self-assemble on the membrane of target cells, where they form pores causing cell damage. Here, we elucidate the mechanism of action of the haemolytic protein fragaceatoxin C (FraC)
Satoshi Ansai et al.
Biology open, 3(5), 362-371 (2014-04-15)
Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/CRISPR-associated (Cas) system-based RNA-guided endonuclease (RGEN) has recently emerged as a simple and efficient tool for targeted genome editing. In this study, we showed successful targeted mutagenesis using RGENs in medaka, Oryzias latipes. Somatic
関連コンテンツ
Sodium Chloride Specification Comparison
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf