スキップする
SQC012
クロムVI(土壌中)
certified reference material
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
30 g
カートの在庫状況を確認する
¥18,200
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
¥18,200
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-012
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
検体の値はロットごとに異なります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CRM041QC1088SQC068
クロ VI - 土壌 certified reference material
Supelco
CRM041
クロ VI - 土壌
Supelco
Supelco
QC1088
Chromium VI -WP
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
SQC012-30G:4548173367279
jan