Merck
Y0000402
ピランテル エンボナート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
ピランテルパモ酸塩, 1-メチル-2-(2-[2-チエニル]エテニル)-1,4,5,6-テトラヒドロピリミジン化合物 4,4′-メチレンビス(3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸), ピランテル エンボナート
化学式:
C11H14N2S · C23H16O6
CAS番号:
分子量:
594.68
Beilstein:
9034755
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
API family
pyrantel
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES string
CN1CCCN=C1\C=C\c2cccs2.OC(=O)c3cc4ccccc4c(Cc5c(O)c(cc6ccccc56)C(O)=O)c3O
InChI
1S/C23H16O6.C11H14N2S/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-13-8-3-7-12-11(13)6-5-10-4-2-9-14-10/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2,4-6,9H,3,7-8H2,1H3/b;6-5+
InChI key
AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1584003PHR2080Y0000403
Pyrantel embonate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000402
ピランテル エンボナート
Pyrantel pamoate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1584003
ピランテルパモ酸塩
Pyrantel Pamoate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2080
ピランテルパモ酸塩
vibrant-m
Y0000403
Pyrantel impurity A
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
pyrantel
API family
pyrantel
API family
pyrantel
API family
pyrantel
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pyrantel embonate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
[The action of pyrantel pamoate in the therapy of helminth infestations].
C Fossati
La Clinica terapeutica, 93(6), 713-717 (1980-06-30)
Christian Schwartz et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(48), E5169-E5177 (2014-11-19)
Basophils orchestrate protection against reinfections with gastrointestinal helminths and ticks, but the underlying mechanisms remain elusive. We investigated the role of Fc receptors on basophils, the antibody isotypes IgG1 and IgE, and basophil-derived IL-4/IL-13 during challenge infections with Heligmosomoides polygyrus
Pyrantel pamoate for pinworm infestation.
G Van Riper
American pharmacy, NS33(2), 43-45 (1993-02-01)
Tara E Paterson et al.
Veterinary parasitology, 205(3-4), 687-696 (2014-09-30)
Advocate(®) (2.5% moxidectin+10% imidacloprid) (Bayer HealthCare, Leverkusen, Germany) is a multiparasiticidal spot-on authorized for treating canine demodicosis in many countries. This blinded, randomized three-phase clinical trial compared its efficacy employing different dosing regimens with that of ivermectin. In the blinded
Oxantel pamoate-albendazole for Trichuris trichiura infection.
Kosuke Yasukawa
The New England journal of medicine, 370(20), 1952-1952 (2014-05-16)
テクニカルサービス連絡先