Merck
Y0000467
チアミン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
アノイリン 塩酸塩, ビタミンB1 塩酸塩
Empirical Formula (Hill Notation):
C12H17ClN4OS · HCl
CAS番号:
分子量:
337.27
Beilstein:
3851771
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
API family
thiamine
manufacturer/tradename
EDQM
mp
250 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES string
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1656002PHR1037T4562
Thiamine hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000467
チアミン 塩酸塩
Thiamine hydrochloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1656002
チアミン 塩酸塩
Thiamine hydrochloride Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1037
チアミン 塩酸塩
Thiamine hydrochloride meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
T4562
チアミン 塩酸塩
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
thiamine
API family
thiamine
API family
thiamine
API family
-
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing pharmacopoeia.
Thiamine hydrochloride is a water soluble vitamin, which belongs to the B-complex group of vitamins. It can exist both as a hemihydrate and as a nonstoichiometric hydrate. It can generally act like a co-enzyme for biochemical reactions involved in carbohydrate metabolism.
アプリケーション
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Pyridoxine hydrochloride British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP458
ピリドキシン 塩酸塩
Thiamine hydrochloride reagent grade, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T4625
チアミン 塩酸塩
Riboflavin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
R0600000
(−)-リボフラビン
Thiamine mononitrate ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SMB00294
チアミン硝酸塩
Thiamine Nitrate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1337
チアミン 硝酸塩
Thiamine hydrochloride BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
T1270
チアミン 塩酸塩
Thiamine hydrochloride ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W332208
チアミン 塩酸塩
High-performance liquid chromatography method for the simultaneous determination of thiamine hydrochloride, pyridoxine hydrochloride and cyanocobalamin in pharmaceutical formulations using coulometric electrochemical and ultraviolet detection
Marszall LM, et al.
Journal of Chromatography A, 1094(1-2), 91-98 (2005)
Ashish K Singh et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 38(7), 2127-2137 (2014-06-17)
Chronic ethanol (EtOH) consumption is associated with oxidative tissue damage, decrease in antioxidant enzyme activities, and increase in hepatic and plasma lipids. This study investigates the effect of modified probiotic Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) secreting pyrroloquinoline quinone (PQQ) against
Katherine R Heal et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(22), 2398-2404 (2014-10-11)
Vitamin B(12) is an essential nutrient for more than half of surveyed marine algae species, but methods for directly measuring this important cofactor in seawater are limited. Current mass spectrometry methods do not quantify all forms of B(12), potentially missing
Qiang Zhang et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(10), 1656-1662 (2014-07-27)
The clinical development of fedratinib, a Janus kinase (JAK2) inhibitor, was terminated after reports of Wernicke's encephalopathy in myelofibrosis patients. Since Wernicke's encephalopathy is induced by thiamine deficiency, investigations were conducted to probe possible mechanisms through which fedratinib may lead
Marcela Cristina de Moraes et al.
Journal of chromatography. A, 1379, 1-8 (2015-01-13)
Prion diseases are characterized by protein aggregation and neurodegeneration. Conversion of the native prion protein (PrP(C)) into the abnormal scrapie PrP isoform (PrP(Sc)), which undergoes aggregation and can eventually form amyloid fibrils, is a critical step leading to the characteristic
テクニカルサービス連絡先