Merck
Y0001657
フマル酸クエチアピン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
クエチアピン ヘミフマル酸塩, 2-[2-(4-ジベンゾ[b,f][1,4]チアゼピン-11-イル-1-ピペラジニル)エトキシ]エタノール ヘミフマラート, フマル酸クエチアピン
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥19,900
¥19,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25N3O2S · 0.5C4H4O4
CAS Number:
分子量:
441.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥19,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
quetiapine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
InChI
1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI Key
ZTHJULTYCAQOIJ-WXXKFALUSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1592704PHR1856Y0001419
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
quetiapine
API family
quetiapine
API family
quetiapine
API family
quetiapine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Quetiapine fumarate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ヘミフマル酸クエチアピンは、セロトニン(5HT2)およびドーパミン(D2)受容体拮抗薬です。
ヘミフマル酸クエチアピンは、非定型抗精神病薬であり、セロトニン(5HT2)およびドーパミン(D2)受容体拮抗薬です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001657:
Y0001657-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)