スキップする
Z413852
Aldrich® reducing adapter
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 24/40
別名:
glass adapter, glass adapters
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥8,280
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121815
¥8,280
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
female joint: ST/NS14/20, male joint: ST/NS24/40
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z413895Z413860Z413879
joint
female joint: ST/NS14/20, male joint: ST/NS24/40
joint
female joint: ST/NS24/40, male joint: ST/NS45/50
joint
female joint: ST/NS19/22, male joint: ST/NS24/40
joint
female joint: ST/NS24/40, male joint: ST/NS29/32
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z413852-1EA04061837619793