Z803758
Specac® Omni Cell demountable cell for IR spectroscopy
NACRES:
SB.32
manufacturer/tradename
Specac Ltd
アプリケーション
IR spectroscopy: suitable
関連するカテゴリー
詳細
Specac′s demountable Omni Cell System presents a novel approach for the analysis of liquid, mulls, pastes, and cast film samples in UV, Vis, NIR, and IR transmission spectroscopy, with one cell mount being suitable for all applications.
This transmission cell is specially designed to be suitable with both FTIR and dispersive instruments, and is available with a wide variety of high-quality window materials to meet your analytical needs.
Includes front and back plates, cell nest, 4 quick release nuts, bonded front PTFE gasket, rear neoprene gasket and 2 PTFE Luer plugs. Please order the preferred windows and spacers separately.
法的情報
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。