スキップする
215783
塩化アンチモン(III)
ReagentPlus®, 99%
別名:
三塩化アンチモン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥15,800
この商品について
化学式:
SbCl3
CAS番号:
分子量:
228.12
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-047-2
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals or chunks
¥15,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor density
7.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 49 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
crystals or chunks
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: antimony
mp
73.4 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Application
  • Syntheses and characterization of novel antimony (III) and bismuth (III) derivatives containing β-enamino ester along with antimicrobial evaluation, DFT calculation, and cytotoxic study.: This research focuses on the synthesis and characterization of novel antimony(III) chloride derivatives. The study evaluates their antimicrobial properties, conducts Density Functional Theory (DFT) calculations, and assesses cytotoxicity. The findings suggest significant potential for antimony(III) chloride in developing new antimicrobial agents and understanding their biological interactions (Sangwan et al., 2024).
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
31137501-6140337374
form
crystals or chunks
form
powder, crystals or chunks
form
crystalline powder
form
crystalline
assay
99%
assay
≥99.0%
assay
≥98.0%
assay
≥99.95% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
73.4 °C (lit.)
mp
73.4 °C (lit.)
mp
73.4 °C (lit.)
mp
73.4 °C (lit.)
vapor pressure
1 mmHg ( 49 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 49 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 49 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 49 °C)
vapor density
7.9 (vs air)
vapor density
7.9 (vs air)
vapor density
7.9 (vs air)
vapor density
7.9 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩化アンチモン(III)
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
劇物
pdsc
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
215783-2KG:4.548173116921E12 + 215783-500G:4.548173116938E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kuan-Ting Chen et al.
ACS nano, 14(9), 11648-11661 (2020-09-05)
The development of high-performance potassium ion battery (KIB) electrodes requires a nanoengineering design aimed at optimizing the construction of active material/buffer material nanocomposites. These nanocomposites will alleviate the stress resulting from large volume changes induced by K+ ion insertion/extraction and
Antimony (III) chloride-catalyzed ring opening of epoxides with anilines.
Singh MC and Peddinti RK.
Tetrahedron Letters, 48(41), 7354-7357 (2007)
Synthesis, structural characterization and cytotoxicity of the antimony (III) chloride complex with N, N-dicyclohexyldithiooxamide.
Ozturk II, et al.
Polyhedron, 52, 1403-1410 (2013)
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
215783-500G04061838773944