Merck
310360
アルミニウム
ACS reagent, 99%, wire, wire diam. ~1.5 mm
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
100 G
¥10,900
¥10,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Al
CAS番号:
分子量:
26.98
NACRES:
NB.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141702
EC Number:
231-072-3
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アルミニウム, ACS reagent, 99%, wire, wire diam. ~1.5 mm
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/Al
SMILES string
[Al]
grade
ACS reagent
assay
99%
form
wire
autoignition temp.
1400 °F
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
resistivity
2.6548 μΩ-cm
wire diam.
~1.5 mm
impurities
≤0.001% N compounds
≤0.05% insol. dil. HCl
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Cu: ≤0.02%
Fe: ≤0.1%
Mn: ≤0.002%
Si: ≤0.1%
Ti: ≤0.03%
Quality Level
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF11817031GF50842201GF38289505
Aluminum ACS reagent, 99%, wire, wire diam. ~1.5 mm
Sigma-Aldrich
310360
Aluminum
Aluminum wire, 4 mm diameter, length 0.2 m, high purity 99.999%
GF11817031
Aluminum
Aluminum wire, 0.7 mm diameter, length 0.5 m, high purity 99.999%
GF50842201
Aluminum
Aluminum wire, 0.2 mm diameter, length 20 m, high purity 99.999%
GF38289505
Aluminum
assay
99%
assay
99.999%
assay
99.999%
assay
99.999%
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
Application
  • さまざまな環境および生物標本中の殺虫剤ジノテフランおよび抗パーキンソン′病薬エンタカポンを現場で検出するためのリサイクル可能な発光 MOF センサー。: この研究では、ジノテフランおよびエンタカポンの痕跡を検出できる金属有機構造体 (MOF)センサーの開発に焦点を当て、環境モニタリングおよびヘルスケア診断における潜在的な用途を実証しています(Mir NUD et al., 2024)。
  • リチウムアルミニウムヘテロ二金属ジメタロセン。:この論文では、リチウムとアルミニウムを組み合わせた新しい二金属化合物を紹介し、化学合成におけるそれらの協力効果と材料科学における潜在的な用途についての洞察を提供します(Bischoff IA et al., 2024)。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thierry Deschamps et al.
Optics express, 21(7), 8382-8392 (2013-04-11)
Using a combination of experimental techniques such as optical absorption, Raman scattering, continuous wave and pulse Electron Spin Resonance (ESR), we characterize a set of γ-irradiated Yb(3+) doped silica glass preforms with different contents of phosphorous and aluminum. We demonstrate
Caitlin Carney et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 69(4), 578-582 (2013-07-17)
Laser treatment has emerged as a novel treatment modality for onychomycosis. We sought to determine thermal response and optical effects of a submillisecond neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) 1064-nm laser on common fungal nail pathogens, and the clinical efficacy and safety of the
Arjun Joshua et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(24), 9633-9638 (2013-05-28)
Controlling the coupling between localized spins and itinerant electrons can lead to exotic magnetic states. A novel system featuring local magnetic moments and extended 2D electrons is the interface between LaAlO3 and SrTiO3. The magnetism of the interface, however, was
Jesper C Holst et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 8819-8823 (2013-05-15)
Refractory inclusions [calcium-aluminum-rich inclusions, (CAIs)] represent the oldest Solar System solids and provide information regarding the formation of the Sun and its protoplanetary disk. CAIs contain evidence of now extinct short-lived radioisotopes (e.g., (26)Al, (41)Ca, and (182)Hf) synthesized in one
Mutlu Ozcan et al.
The journal of adhesive dentistry, 15(3), 211-214 (2013-05-24)
To evaluate the effect of nozzle distance, nozzle angle, and deposition duration on the silica content attained on zirconia by air abrasion. Disk-shaped zirconia (LAVA, 3M ESPE) (diameter: 10 mm, thickness: 2 mm) specimens (N = 54) were obtained. They