Merck
All Photos(1)
71392
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム 溶液
technical, ~26% (saturated in water at 20°C, AT)
Linear Formula:
NaCl
CAS Number:
Molecular Weight:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
品質水準
200
グレード
technical
アッセイ
~26% (saturated in water at 20°C, AT)
形態
liquid
pH
6.5-7.5
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
詳細
生成するのは塩化ナトリウムを水に溶解した飽和溶液です。塩化ナトリウム(NaCl)は肉や野菜、魚類製品を保存するために広く用いられています。NaClはナトリウムや塩素を含む化合物を生成するための有用な前駆体でもあります。 サルモネラ菌(Salmonella thompsonS. stanleyS. infantisの混合接種)の増殖に及ぼす効果が調べられています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
SDS
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service