安全性情報
040-50HEM
Sigma-Aldrich
Freezing Medium for HEM (50 ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
liquid
シェルフライフ
6 mo.
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
We offer freezing media that provides optimal cell survival/recovery after storage. Note that Human Epidermal Melanocytes require their own specialized freezing medium, while most other cells respond well to our regular freezing medium.
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
040-50HEM:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)