スキップする
11557
2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸) 二アンモニウム塩
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder or crystals
別名:
2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸)二アンモニウム, AzBTS-(NH4)2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥12,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H24N6O6S4
CAS番号:
分子量:
548.68
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
250-396-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7329461
¥12,900
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
2,2′-アジノ-ビス(3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸) 二アンモニウム塩, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
impurities
≤6.0% water
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[NH4+].[NH4+].CCN1C(\Sc2cc(ccc12)S([O-])(=O)=O)=N\N=C3/Sc4cc(ccc4N3CC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
InChI key
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Application
2,2'-アジノ-ビス(3-エチルベンズチアゾリン-6-スルホン酸)はペルオキシダーゼの基質で、ELISA法に適しています。この基質は緑色の可溶性最終生成物を生じ、405 nmで分光光度的に定量可能です。反応は、1%ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)で停止することができます。ELISA(マイクロウェル)法に適しますが、メンブレンを使用するアプリケーションには適しません。
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt has been used:
  • in the radical scavenging assay to test the antioxidant property of Pinus densiflora bark (PDB) extracts[1]
  • to test the antioxidant capacity (AOC) of Aloe vera samples
  • as a substrate for streptavidin-horse radish peroxidase (HRPO) in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[2]
Other Notes
Chromogenic substrate for peroxidase; The ABTS-H2O2-peroxidase system in EIA.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1888A9941693014
(S)-H8-BINAP technical grade
Sigma-Aldrich
693014
(S)-H8-BINAP
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, slightly hazy to clear
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
deionized water: 100 mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
tablet
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
impurities
≤6.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
wgk
WGK 2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)