Merck
72340
ニコチンアミド
≥99.5% (HPLC)
別名:
ナイアシンアミド, ニコチン酸アミド, ビタミンB3, ビタミンPP, ピリジン-3-カルボン酸アミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O
CAS番号:
分子量:
122.12
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-713-4
Beilstein/REAXYS Number:
383619
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ニコチンアミド, ≥99.5% (HPLC)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
biological source
synthetic
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder or crystals
ign. residue
≤0.2%
loss
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless to white
mp
128-131 °C (lit.)
128-131 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
cell analysis
Quality Level
Gene Information
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
N063672345481907
Nicotinamide ≥99.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
72340
Nicotinamide
Nicotinamide BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
N0636
Nicotinamide
Nicotinamide ≥98.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
72345
Nicotinamide
Nicotinamide Precursor of the coenzymes NAD+ and NADP+.
Millipore
481907
Nicotinamide
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
solid
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
128-131 °C (lit.)
mp
128-131 °C (lit.)
mp
128-131 °C (lit.)
mp
-
Application
ニコチンアミドは以下の目的に使用されています:
  • sirtuin 1の発現に及ぼす影響を研究するため[1]
  • ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド/ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NAD+/NADH)サイクリングアッセイにおいて[2]
  • 細胞溶解緩衝液において、レズベラトロール(RSV)刺激されたB型肝炎ウイルス複製におけるニコチンアミドの役割を研究するために、sirtuin 1阻害剤として機能するため[3]
Biochem/physiol Actions
ニコチンアミドは、ビタミンB3とPARPインヒビターのアミド誘導体です。
ニコチンアミド(ナイアシンアミド)(Nam)は、補酵素ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)およびニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP)の構成単位(活性成分)です。ニコチンアミドは、NAD(+)生合成の律速酵素であり、重要なシグナル伝達分子である、ニコチンアミドホスホリボシルトランスフェラーゼ(NAMPT、EC 2.4.2.12)の基質として使用することができます。
補酵素NADおよびNADPは、エネルギー産生代謝に寄与し、いくつかの酸化還元反応を媒介します。NADは加水分解によりニコチンアミドを生じ、生じたニコチンアミドは他の組織に輸送されます。[4]ニコチンアミドが加水分解されると再生経路によりニコチン酸が産生されます。[5]
General description
ニコチンアミドはビタミンB3の一形態であり、補酵素NADおよびNADPの構成要素です。 重要なシグナル伝達分子であり、また細胞代謝の研究に不可欠であると考えられています。ニコチンアミドは、さまざまな用途および研究分野(がんやウイルスの研究)で使用されています。
Other Notes
Coenzymes and Cofactors, vol. 2(補酵素と補因子、第2巻):ピリジンヌクレオチド補酵素[6][7]
Related product
製品番号
詳細
価格
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicotinamide N-methyltransferase enhances the progression of prostate cancer by stabilizing sirtuin 1
You Z, et al.
Oncology Letters, 15(6), 9195-9201 (2018)
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 776-776 null
Human Nutrition, 206-206 (2010)
D.Dolphin, R.Poulson, O.Avramovic, eds.
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 759-759 (1987)
Control of mitochondrial pH by uncoupling protein 4 in astrocytes promotes neuronal survival
Lambert HP, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M114 (2014)
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. what is the storage temperature 7234 nicotinamide
    1 回答
    1. In powder form, this material may be stored at room temperature. While the solution stability has not been evaluated, stock solutions are expected to be stable at low pH levels when refrigerated at 2 - 8°C. The product is known to degrade gradually, for optimum quality prepare fresh.
      役に立ちましたか?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf