Merck
A1153
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder
別名:
BPTI, ウシ脾臓由来トリプシン阻害剤, トラシルオール, トリプシンインヒビター(塩基性)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 MG
¥7,980
5 MG
¥12,900
10 MG
¥23,850
25 MG
¥30,030
100 MG
¥101,500
250 MG
¥347,200
¥7,980
単価¥11,400割引30%
本日発送予定詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
バルクの問い合わせ
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C284H432N84O79S7
CAS番号:
分子量:
6511.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-994-9
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アプロチニン ウシ肺由来, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
biological source
bovine lung
form
lyophilized powder
specific activity
3-8 TIU/mg solid
mol wt
~6,500
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
cow ... PTI(404172)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
A3886A1250000Y0001154
vibrant-m
A1250000
Aprotinin solution
biological source
bovine lung
biological source
bovine lung
biological source
bovine
biological source
-
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
cow ... PTI(404172)
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
solubility
-
solubility
-
Application
アプロチニンは、トリプシンの阻害剤として主に使用されます。
ウシ肺由来のアプロチニンは以下の用途に使用されています:
  • 心臓微小血管内皮細胞(CMEC)(4)および乳腺上皮細胞を均質化するための放射性免疫沈降アッセイバッファー(RIPA)のプロテアーゼ阻害剤として[1]
  • 線維芽細胞の血管新生アッセイ[2]
  • 唾液上澄みのプロテオミクス安定化に使用。[3]
Biochem/physiol Actions
アプロチニンは、トリプシン、プラスミン、キモトリプシン、トロンビンなどのプロテアーゼを阻害します。キニノーゲンからのブラジキニン合成を阻害します。[4]手術中の失血の治療に有用です。[5]
アプロチニンは競合的セリンプロテアーゼ阻害剤で、酵素と安定な複合体を形成し活性部位をブロックします。この結合は可逆的で、ほとんどのアプロチニン‐プロテアーゼ複合体は pH が 10 を超えるか、または 3 を下回るような極端な pH レベルでは解離します。アプロチニンは、構造的には、58 アミノ酸からなるウシ肺由来のグロブリン様タンパク質モノマーであり、単一のポリペプチド鎖中の 3 つのジスルフィド結合によって架橋されています。
General description
ウシ肺由来のアプロチニンは、球状のポリペプチドモノマーで、分子量は6.5 kDaです。[4]アプロチニンは、非特異的セリンプロテアーゼ阻害剤として使用されることが多く、逆平行βシート、N末端310ヘリックス、C末端およびαヘリックスを含んでいます。[6] アミノ酸13~18からのアプロチニン残基は、セリンプロテーゼとの結合に必須です。[5]
Other Notes
1 トリプシン阻害剤ユニット(TIU)は、2 トリプシン単位の活性を 50%減少させ、1 トリプシン単位は、pH 7.8 および 25°Cにおいて、1 分間で 1 μ モルの N-α-ベンゾイル-DL-アルギニンp-ニトロアニリドを加水分解します。他にも一般的に使用される単位として、KIU があります。1 TIU = 1,300 KIU で換算します。
Preparation Note
本製品は、3~8 TIU/mg固体粉末の活性を持った凍結乾燥粉末です。 アプロチニンは、水(> 10 mg/mL)やイオン強度の低いバッファーに自由に溶解します。 希釈溶液は濃い溶液よりも不安定になる傾向があり、また溶液の安定性はpHにも依存します。 アプロチニンは変性に対しても比較的安定です - サーモリシンだけが60~80°Cでアプロチニンを分解できることが分かっています。アプロチニンの滅菌は、0.2 μmのフィルター濾過によって可能です。
Related product
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effects of cell death-inducing DNA fragmentation factor-alpha-like effector C (CIDEC) on milk lipid synthesis in mammary glands of dairy cows
Yang Y, et al.
Journal of Dairy Science, 100(5), 4014-4024 (2017)
Engineering of a biomimetic pericyte-covered 3D microvascular network
Kim J,
PLoS ONE, 10(7), e0133880-e0133880 (2015)
Perioperative systemic haemostatic agents
Mahdy AM and Webster NR
British journal of anaesthesia, 93(6), 842-858 (2004)
RNAPro? SAL: A device for rapid and standardized collection of saliva RNA and proteins
Chiang SH, et al.
Biotechniques, 58(2), 69-76 (2015)
Aprotinin interacts with substrate-binding site of human dipeptidyl peptidase III
Agic D, et al.
Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 8(1), 1-11 (2019)
資料
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
プロトコル
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
質問
1–7/7 質問  
  1. What is the exact TIU/mg for the product? The information gives a range (3-8TIU/mg) but I need the exact value in order to calculate what size I need to order based on my samples.
    1 回答
    1. The exact value will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. A Certificate can be accessed in the DOCUMENTATION section under 'Certificate of Analysis'. Please see the link below to access a specific lot or sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1153#product-documentation
      役に立ちましたか?
  2. What type of inhibitor is Aprotinin from bovine lung, Product A1153?
    1 回答
    1. Aprotinin is a competitive serine protease inhibitor which forms stable complexes that block the active site of the enzyme.
      役に立ちましたか?
  3. What are typical concentrations of Aprotinin from bovine lung, Product A1153, to use as a protease inhibitor?
    1 回答
    1. Typical concentration of Aprotinin to be used as a protease inhibitor is 1 μM or approximately 6.5 μg/ml.
      役に立ちましたか?
  4. Is Aprotinin from bovine lung, Product A1153, the same as Trasylol?
    1 回答
    1. Trasylol is the Bayer AG registered trademark name for this material.
      役に立ちましたか?
  5. When using Product A1153, Aprotinin from bovine lung, what is the conversion from KIU to TIU?
    1 回答
    1. According to data from our labs here at Sigma, there are approximately 1300 KIU per 1 TIU.  This, along with other useful information, can be found on the product information sheet available at our website:  A1153 Product Information Sheet
      役に立ちましたか?
  6. How should I store solutions of Aprotinin from bovine lung, Product A1153?
    1 回答
    1. Sterile solutions of aprotinin may be stored at 4 °C or as frozen aliquots at -20 °C.
      役に立ちましたか?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.