スキップする
A3912
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 g
出荷予測2026年8月03日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥52,700
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥101,000
500 g
出荷予測2026年8月03日fromŽsìŽs‘å’¬368
¥333,000
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥455,000
5 kg
カートの在庫状況を確認する
お問い合わせ
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
BT and VSV virus, tested
¥52,700
出荷予測2026年8月03日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
BT and VSV virus, tested
loss
≤5%
pH
5.2
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
ウシ血清アルブミン(BSA)は、分子量が66.4 kDaで、583個のアミノ酸からなる水溶性タンパク質です。ウシ血清アルブミンは、単一のポリペプチド鎖を有し、6つのαヘリックスから構成される3つの相同性ドメインを有しています。pH依存的に可逆的な立体構造的異性化を受けます。ネイティブなタンパク質の構造は、加熱によって反応性および柔軟になります。BSAは、免疫診断手順、細胞培養培地、臨床化学などさまざまな用途においてモデルタンパク質として使用されています。血清アルブミンは、血液浸透圧を維持することによって、薬物動態と薬効を促進します。
Application
ウシ血清アルブミン(BSA)は、以下の用途に使用されています:
  • 角度を固定した光反射率測定による、平面ポリ(アクリル酸)(PAA)ブラシ層へのBSA吸着の研究
  • 内部全反射分光法による、さまざまな薄膜へのBSA吸着の測定
  • 胎盤灌流中の灌流液として作用するクレブス・リンゲル重炭酸塩緩衝液の成分として
Biochem/physiol Actions
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
Preparation Note
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
Analysis Note
残りの成分は主にグロブリンです。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A3059A4503A9056
description
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
description
heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
description
cold ethanol fraction, pH 5.2, ≥96%
description
heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
≥96%
assay
≥98%
assay
≥96%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)