Merck
A6814
Sigma-Aldrich
α-アミラーゼ Bacillus sp.(バシラス属)由来
powder, ≥400 units/mg protein (Lowry)
別名:
1,4-α-D-グルカン-グルカノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000000 UNITS
¥31,600
5000000 UNITS
¥103,000
25000000 UNITS
¥398,000
¥31,600
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1000000 UNITS
¥31,600
5000000 UNITS
¥103,000
25000000 UNITS
¥398,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
¥31,600
在庫あり詳細
由来生物
Bacillus sp.
フォーム
powder
比活性
≥400 units/mg protein (Lowry)
分子量
58-62 kDa
溶解性
H2O: soluble 1.0 mg/mL
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
α-アミラーゼはデンプンおよびグリコーゲンなどのα-結合型多糖類のα結合を加水分解するのに使用します。Sigmaのα-アミラーゼはシロイヌナズナの代謝研究など、さまざまな植物研究に使用されています。[1] またα-アミラーゼは、穀物およびデンプンの酵素活性保護能の研究にも使用されています。[2] 本酵素は、細菌と真菌のα-アミラーゼおよび加熱した小麦粉による、パンの品質および消費期限への影響の比較に使用されています。パンの量および新鮮さを最大限に保つため、これら原料の最適レベルの測定にも使用されています。[3] さらに、韓国の餅菓子では、劣化を防ぐためヒドロキシプロピルスターチの消化にも使用されています。[4]
生物化学的/生理学的作用
α-アミラーゼは3つ以上のα-(1,4)結合のD-グルコース単位をもつ多糖類において、α-(1,4)グルカン結合を加水分解します。デンプンやグリコーゲンなどの天然基質は切断されてグルコースとマルトースになります。枯草菌から単離したα -アミラーゼはダイマーで、モノマーの分子量は48.9 kDaです。α-アミラーゼは金属タンパク質で、少なくとも1分子のカルシウムイオンが含まれています。カルシウムイオンの存在により酵素の安定性が増し、熱、酸または尿素による変性に対抗します。本製品が機能するpH範囲は5.0~7.5で、最適pH範囲は6.0~7.0です。本製品はpH 5.0~10.0で安定しています。最適温度範囲は65~75℃です。有効温度上限は90℃です。[5]
品質
増量剤としてデンプンを含有します。
単位の定義
1ユニットは、pH 6.9、20°C、3分間で、デンプンから1.0 mgのマルトースを遊離させる酵素量です。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A6814-BULK:
A6814-5MU:
A6814-VAR:
A6814-25MU:
A6814-1MU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of the effects of microbial α-amylases and scalded flour on bread quality
Hopek M, et al.
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 5(1), 97-106 (2006)
Utilization of Hydroxypropylated Waxy Rice and Corn Starches in Korean Waxy Rice Cake to Retard Retrogradation
Han J-A, et al.
Cereal Chem., 82(1), 88-92 (2005)
Usage of Enzyme Substrate to Protect the Activities of Cellulase, Protease and α-Amylase in Simulations of Monogastric Animal and Avian Sequential Total Tract Digestion
Wang HT and Hsu JT
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 19(8), 1164-1173 (2006)
Theoretical and Experimental Studies of the Effects of Heat, EDTA, and Enzyme Concentration on the Inactivation Rate of α-Amylase from Bacillus sp.
Lecker DN and Khan A
Biotechnol. Progress, 12(5), 713-717 (1996)
Mario Falchi et al.
Nature genetics, 46(5), 492-497 (2014-04-02)
Common multi-allelic copy number variants (CNVs) appear enriched for phenotypic associations compared to their biallelic counterparts. Here we investigated the influence of gene dosage effects on adiposity through a CNV association study of gene expression levels in adipose tissue. We
プロトコル
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.