安全性情報
A6936
Sigma-Aldrich
3′-N-Acetylneuraminyl-N-acetyllactosamine sodium salt
≥95%
別名:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc, 3′-SLN, 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 MG
¥60,270
¥60,270
単価¥86,100割引30%
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 MG
¥60,270
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H42N2O19 · xNa+
CAS Number:
分子量:
674.60 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥60,270
単価¥86,100割引30%
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(OC2(CC(O)C(NC(C)=O)C(O2)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C1O)C(O)CO
InChI
1S/C25H42N2O19/c1-8(32)26-10(4-28)16(37)20(13(36)6-30)44-23-19(40)22(18(39)14(7-31)43-23)46-25(24(41)42)3-11(34)15(27-9(2)33)21(45-25)17(38)12(35)5-29/h4,10-23,29-31,34-40H,3,5-7H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,33)(H,41,42)
InChI Key
RGZDLTASXRMKKF-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
A855651912A8681
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
アプリケーション
3′-N-Acetylneuraminyl-N-acetyllactosamine is a glycan component of O-gylcopeptides. 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine can be used to make an avian receptor analogue glycoprobe to study the binding of influenza viruses such as the North American lineage subtype H7N2 virus A/New York/107/2003 (NY107). 3′-Sialyl-N-acetyllactosamine is used as a reference material in the analysis of milk oligosaccharides.
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
A6936-.5MG:
A6936-2MG:
A6936-2MG-PW:
A6936-VAR:
A6936-BULK:
A6936-.5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)