Merck
All Photos(4)
A9165
Sigma-Aldrich
N-アセチル-L-システイン
BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(s):
LNAC, NAC
Linear Formula:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
163.19
Beilstein:
1724426
EC 番号:
MDL番号:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品ライン
BioReagent
品質水準
200
アッセイ
≥99% (TLC)
形態
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
white to off-white
mp
106-108 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL (with heating)
保管温度
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
アプリケーション
N-アセチル-L-システインは、マウス腸幹細胞の培養のための腸基礎培地の成分として、また増殖培地の成分としても使用されています。
包装
5, 25, 100 g in poly bottle
生物化学的/生理学的作用
抗酸化物質であり、粘液溶解薬でもあります。細胞内のフリーラジカルスカベンジャー蓄積量を増加させます。神経細胞のアポトーシスを防止する性質が報告されていますが、平滑筋細胞ではアポトーシスを誘導します。HIVの複製を阻害します。ミクロソームのグルタチオントランスフェラーゼの基質です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service