クローン
CL12732, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
精製方法
using Protein A
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
アイソタイプ
IgG2b
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NCAM1(4684)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
物理的形状
保管および安定性
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AMAB91807-100UL:
AMAB91807-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ