Merck
AXYGEN3200LRS
GEN3 multi-barrier filter tips
capacity 200 μL, sterile
別名:
pipet tips
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.02
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
filtered pipet tips
包装
case of 4800 tips racked
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
キャパシティ
200 μL
容量
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 2
当該品目
AXYCTF199RS
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc, Corning
sterility
γ-irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
packaging
case of 4800 tips racked
packaging
case of 960 tips racked
feature
filtered pipet tips
feature
filtered pipet tips
capacity
200 μL
capacity
200 μL
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)