Merck
AXYMCT060C
マイクロチューブ
size 0.6 mL, clear, pkg of 10x1000tubes/cs
別名:
Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥53,100
¥53,100
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.22
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
メーカー/製品名
Axygen Inc MCT-060-C
Corning
包装
pkg of 10x1000tubes/cs
サイズ
0.6 mL
clear
clear
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for (centrifugation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
AXYMCT175CAXYMCT150CSAXYMCT060A
material
cap (snap cap), polypropylene , conical bottom tube, polypropylene cap
material
cap (snap cap), conical bottom tube, polypropylene , polypropylene cap
material
cap (snap cap), conical bottom tube, polypropylene , polypropylene cap
material
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
-
feature
RNase and DNase free
feature
RNase and DNase free, endotoxin free, graduations
feature
RNase and DNase free, endotoxin free, graduations
feature
-
manufacturer/tradename
Axygen Inc MCT-060-C
manufacturer/tradename
Axygen Inc MCT-175-C, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc MCT-150-C-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc MCT-060-A, Corning
packaging
pkg of 10x1000tubes/cs
packaging
pkg of 10x500tubes/cs
packaging
pkg of 10x250tubes/cs
packaging
pkg of 10x1000tubes/cs
size
0.6 mL
size
1.7 mL
size
1.5 mL
size
0.6 mL
詳細
  • Axygen® MaxyClear homopolymer microtubes offer high tensile strength and chemical resistance.
  • Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
  • Frosted surface for labeling.
  • A piercing port in the center of the cap with a thin membrane allows easy access to samples by syringes.
  • Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)