Merck
AXYPCR0104C
PCRストリップチューブ
with strip caps, 4 per strip, size 0.1 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
物質
cap (plugseal)
polypropylene
無菌性
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-0104-C
Corning
包装
pkg of 10x250tubes/cs
サイズ
0.1 mL
clear
clear
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
AXYPCR0208CPCAXYPCR0208FCPCAXYPCR0208O
PCR strip tubes with strip caps, 4 per strip, size 0.1 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs
AXYPCR0104C
PCRストリップチューブ
PCR strip tubes with strip caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
AXYPCR0208CPC
PCRストリップチューブ
PCR strip tubes with flat strip caps with writing surface, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
AXYPCR0208FCPC
PCRストリップチューブ
vibrant-m
AXYPCR0208O
PCRストリップチューブ
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-0104-C
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-0208-CP-C, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-0208-FCP-C, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc PCR-0208-O, Corning
packaging
pkg of 10x250tubes/cs
packaging
pkg of 10x125strips/cs
packaging
pkg of 10x125strips/cs
packaging
pkg of 10x125strips/cs
size
0.1 mL
size
0.2 mL
size
0.2 mL
size
0.2 mL
color
clear
color
clear
color
clear
color
orange
特徴および利点
  • Made from 99.9% pure virgin polypropylene
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Compatible with the Corbett rotor gene system
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
BRAND® PCR tubes, strips of 8 attached transparent single caps, standard profile, capacity 0.2 mL, white wells
BR781316
BRAND® 8連PCRチューブ
テクニカルサービス連絡先