Merck
AXYSCT200SSCS
スクリューキャップチューブ
self-standing, size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Change View
Select a Size
Change View
別名:
96 multiwell plates, 96 well micoplates, 96 well plates, Corning tubes, cap tubes, polypropylene tubes
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
無菌性
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCT-200-SS-C-S
Corning
包装
pkg of 8x500caps/cs
パラメーター
20000 × g max. RCF
サイズ
2.0 mL
clear
clear
フィッティング
cap (screw cap)
適合性
suitable for (centrifugation)
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
AXYSCT150CSAXYSCT050SSASAXYSCT150AS
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCT-200-SS-C-S
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCT-150-C-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCT-050-SS-A-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCT-150-A-S, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
packaging
pkg of 8x500caps/cs
parameter
20000 × g max. RCF
parameter
20000 × g max. RCF
parameter
-
parameter
-
size
2.0 mL
size
1.5 mL
size
0.5 mL
size
1.5 mL
詳細
  • Axygen® microcentrifuge tubes with screw caps ensure a perfectly secure seal for sample protection.
  • Screw caps with O-Rings to prevent sample evaporation.
  • Free of RNase-/DNase and Nonpyrogenic.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先