Merck
AXYT300L
MAXYMum Recovery® ピペットチップ
for P2/P10, size 0.5-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs, clear
別名:
MAXYMum Recovery® pipette tips, Pipette tips, pipette tips
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
clear
無菌性
non-sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-300-L
Corning
包装
pkg of 20x1000tips/cs
サイズ
0.5-10 μL
容量
0.5—10 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
AXYT200CLAXYT200CLRSAXYTF300LRS
feature
DNA free, barrier: no, filter: no, endotoxin free, RNase free
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter: no
feature
DNA free, RNase free, barrier: no, endotoxin free, filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning, Axygen Inc T-300-L
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-200-C-L, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc T-200-C-L-R-S, Corning
manufacturer/tradename
Axygen Inc TF-300-L-R-S, Corning
material
clear
material
clear
material
clear
material
clear
packaging
pkg of 20x1000tips/cs
packaging
pkg of 20x1000tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
packaging
pkg of 5x960tips/cs
size
0.5-10 μL
size
200 μL
size
200 μL
size
10 μL
特徴および利点
Axygen® MAXYMum Recovery® pipette tips provide the following benefits:
  • Tips fit a broad range of single and multi-channel pipettors
  • Compatible with most of the well-known brands of pipettors
  • Tips are made of polypropylene and are non-pyrogenic
  • Tips are RNAse and DNAse free
  • Flexible walls and a series of internal sealing rings provides good fitting which requires less force to load and eject
  • Microvolume
  • Low-risk of sample loss due to high fluid retention
  • Low-risk of cross-contamination
  • Autoclavable
  • Higher yield, accuracy, and precision
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)