Merck
B4183
Sigma-Aldrich
Nunc®保存ボックス、 Nunc CryoTubes®
storage box holding 25 tubes, for cryovials sized 1.0-1.8 mL
別名:
クリオチューブ保存ボックス, クリオバイアル保存ボックス, 低温保存用ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
物質
cardboard
特徴
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
Nunc 378247
テクニック
cryopreservation: suitable
外部L × W × H
75 mm × 75 mm × 51 mm
white
適合性
suitable for (cryotube/cryovial storage)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Cryo-Safe™ vial storage box pack of 4 ea, Holds 81 x 5 mL vials
Z756792
Cryo-Safe vial storage box