Merck
B9407
Sigma-Aldrich
Nalgene® ボトル、スタイル2104
capacity 1,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
NACRES:
NB.17
物質
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
ジョイント
Joints threaded neck (63)
認証
suitable for EPA OTM-45
詳細
Not autoclavable
特徴
with cap
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 2104-0032
ボトル 直径× H
91 mm × 199 mm
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
ボストン型(丸形)広口ボトル
特徴および利点
  • Nalgene®ボトルは化学物質、材料、および標本の保管に理想的です。
  • 溶出物および抽出物が確実に少ない実験室グレードのHDPE材料
  • 冷凍庫での使用に適しています(-100℃まで)。
  • 硬く均一な壁面のため、裂けたり穴が開いたりするのを防止できます。
  • ボトルは優れた耐久性を有し、ほとんどの酸、塩基およびアルコールに対して化学的に耐性があります。
  • ライナーのないキャップが漏れのない密封を保証し、サンプルが保護されます。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先