スキップする
BAM168074003
Magic Touch 2 ice bucket with lid
capacity 4.0 L, red, pack of 1 ea
別名:
lab ice bucket, 168074003, M16807-4003, benchtop ice bucket with lid, insulated ice holder, lab ice container with lid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥24,200
この商品について
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41103000
Manufacturer/tradename:
Bel-Art M16807-4003
Material:
red , round
Packaging:
pack of 1 ea
¥24,200
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
red , round
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-4003
capacity
4.0 L
General description
The new design of the Magic Touch 2 ice pans and ice buckets has improved durability and performance. With superior insulation properties, and chemical resistance, these ice pans can be used with ice, dry ice, dry ice-salt, solvent slurries or liquid nitrogen. The non-sweating closed cell won′t absorb moisture or odors, and the pan is virtually unbreakable under normal use conditions.
Features and Benefits
  • Snug fitting lids for additional insulation and protection
  • Expanded urethane is lightweight for easy transport
  • Fill line indicators
  • Built-in spouts to pour of unwanted liquid
  • Raised edges for ease in carrying
  • Lightly textured non-slip finish
  • Stackable
Legal Information
Magic Touch 2 is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
BAM168072001BAM168072002BAM168072003
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-4003
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-2001
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-2002
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-2003
material
red , round
material
blue , round
material
black , round
material
red , round
capacity
4.0 L
capacity
2.5 L
capacity
2.5 L
capacity
2.5 L
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
BAM168074003-1EA04061832252483