C11300-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac) ホスホロアミダイト
別名:
DMT-dC(ac)アミダイト, N4-アセチル-5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシシチジン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホルアミダイト], N-アセチル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシシチジン、3'-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト]
Empirical Formula (Hill Notation):
C41H50N5O8P
CAS番号:
分子量:
771.84
MDL番号:
PubChem Substance ID:
品質水準
200
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
タイプ
for DNA synthesis
製品ライン
Proligo Reagents
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形態
powder
包装
pkg of 1 × 100 g C113011-C02-01
pkg of 6 × 20 g C113020-06
アプリケーション
oligo synthesis: suitable
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
核酸プロファイル
base: cytidine
base protecting group: acetyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
保管温度
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChI key
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
ドイツ水質汚染分類
3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
その他のドキュメント
テクニカルサービス連絡先
ソーシャルメディア
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
研究、開発、製造
私たちは、バイオテクノロジーと医薬品の研究&開発および製造のソリューションとサービスを提供する、グローバルなライフサイエンス業界のリーディングサプライヤーです。
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates. All Rights Reserved.
当ウェブサイトのいかなる内容についても、許可なく複写することを禁じます。