由来生物
synthetic
品質水準
認証
JP
NF
Ph. Eur.
アッセイ
≥98%
フォーム
crystals
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
遺伝子情報
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1231-100G:
C1231-CH:
C1231-1KG:
C1231-500MG:
C1231-VAR:
C1231-1G:
C1231-10G:
C1231-1G-SL:
C1231-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)