スキップする
C5192
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 20 L (5.5 gal), polypropylene
別名:
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2250-0050, laboratory container, receptical, vessel
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥36,100
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
¥36,100
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0050
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
General description
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Screw closure with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty). Not recommended for use with hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C4442C3817C4317
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0130
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
50 L (13 gal)
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
C5192-1EA04061832614403