Merck
C5567
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
carboys, nalgene carboys
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
white polypropylene screw closure
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2250-0130
H ×直径
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
公称容量
50 L (13 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw closure with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty). Not recommended for use with hazardous materials.
1ガロン単位と5 L単位の目盛付きです。83B(83 mm)キャップ。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries