由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCNC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H]([C@H](C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H29N3O6/c1-4-8-19-15(22)13-14(27-13)16(23)20-12(10(3)5-2)17(24)21-9-6-7-11(21)18(25)26/h10-14H,4-9H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,23)(H,25,26)/t10?,11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI Key
ZEZGJKSEBRELAS-NSIINPIOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5732-BULK:
C5732-5MG-PW:
C5732-5MG:
C5732-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック