Merck
C7356
Greiner培養フラスコ、組織培養用処理済み
Lo-Profile T-175 flask, canted neck, surface area 182 cm2, capacity 550 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
組織培養フラスコ
物質
canted neck
polystyrene flask
screw top red high-density polyethylene cap
無菌性
sterile
特徴
with cap
Lo-Profile T-175 flask
包装
case of 50 (10 bags x 5 flasks)
メーカー/製品名
Greiner 660160
キャパシティ
550 mL
表面積
182 cm2
有効容積
45 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
詳細
細胞接着を最大限にするためのTC処理済み
特徴および利点
  • Greiner培養フラスコは、物理的表面処理により最適な細胞付着が得られます。
  • フラスコは非細胞毒性、非発熱性であり、検出可能なDNase、RNase、およびヒトDNAが含まれません。
  • この特別なデザインにより、セルスクレーパーまたはピペットを用いたサンプルへの最適なアクセスが容易になります。
  • ネック部を傾斜させることにより、汚染に対する保護が強化されています。
  • 安全性が保証されたクリックイン換気ポジション付きの標準的なスクリューキャップによって、フラスコ内のガス交換が可能です。
注:研究用途に限ります。特に記載のない限り、診断用途に使用しないでください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先