Merck
All Photos(1)
CLS3473
Corning® Costar® Ultra-Low 付着性マルチウェルプレート
size 24 well, flat bottom clear, pkg of (individually wrapped), pkg of (24/case), sterile, lid
Synonym(s):
24ウェルプレート, 細胞培養プレート, 組織培養プレート
NACRES:
NB.13
物質
clear
flat bottom clear
polystyrene
round wells
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid
lid
skirt
plate format: standard
well: flat bottom, clear
包装
pack of 1 (individually wrapped w/ lid)
case of 24
pkg of (24/case)
pkg of (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 3473
サイズ
24 well
表面積
1.9 cm2 , cell growth area (cm2)
ウェル容積
3.4 mL
ウェル有効容積
0.38-0.57 mL
ウェル
24 wells
clear
binding type
(ultra-low attachment)
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
詳細
Corning Costa超低接着表面マルチウェルプレート
  • 超低接着表面プレートには共有結合したヒドロゲル層があり、細胞の接着を効果的に阻害します。
  • 表面はタンパク質の吸着、酵素活性化、および細胞活性化を最小化
  • 表面は無細胞、生物学的不活性、および非分解性
  • コンタミネーションを減らす凝縮リング付きのフタ(裏返し不可)
  • 認識用の英数字コードを各ウェルに印字
  • 統一された底面形状により積み重ねが容易
  • ガンマ線照射で滅菌しており、非発熱性の試験済み
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service